Principaux documents
ADAPA462157-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 15 x 2.6 - 7 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 15 x 2.6 - 7 mL blood tubes
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638246 (NA)
Paramètres
3,050 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
121 mm
Diamètre
13 mm
Compatibilité
for use with 250 mL rectangular bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG