A5236
Anti-ASF1 antibody, Mouse monoclonal
clone 4A1/3, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-ASF1A, Anti-Silencing function 1 homolog A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A1/3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~23 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human Jurkat or Raji cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASF1A(25842)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable