A0729
Monoclonal Anti-Activin B antibody produced in mouse
clone 146807, purified immunoglobulin
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
146807, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
neutralization: 0.6-3.0 μg/mL using Activin B-induced hemoglobin expression in the K562 human chronic myelogenous leukemia cell line. (ND50)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INHBB(3625)
Description générale
Monoclonal Anti-Activin B recognizes human activin B.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable