94875
Atto 680
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Fluorescence
λex 680 nm; λem 695 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H31N3O6S/c1-4-29-9-5-7-17-11-20-24(13-22(17)29)36-25-14-23-19(12-21(25)28-20)18(16-37(33,34)35)15-27(2,3)30(23)10-6-8-26(31)32/h11-15H,4-10,16H2,1-3H3,(H-,31,32,33,34,35)
Clé InChI
MHHMNDJIDRZZNT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Atto 680 shows a molar extinction of 120,000 and QY of 30% in water (40% in ethanol). Decay time is 1.8 ns.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable