93359
TES
BioUltra, ≥99.5% (calc. based on dry substance, T)
Synonyme(s) :
Acide 2-[(2-hydroxy-1,1-bis(hydroxyméthyl)éthyl)amino]éthanesulfonique, Acide N-[tris(hydroxyméthyl)méthyl]-2-aminoéthanesulfonique, Acide libre TES
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (calc. based on dry substance, T)
Forme
powder
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
3.5-5.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Plage de pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Pf
~225 °C (dec.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.055
λ: 280 nm Amax: 0.045
Chaîne SMILES
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable