84885
pI-Select
set of 10 acrylamido buffer solutions (10 ml each) pK 1.0-12
Synonyme(s) :
Acrylamido buffers, set
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life
pKa
1.0
10.3
≥12.0
3.1
3.6
4.6
6.2
7.0
8.5
9.3
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup