50200
Gly-Gly
≥99.0% (NT), suitable for ligand binding assays, BioXtra
Synonyme(s) :
Diglycine, Glycyl-glycine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Gly-Gly, BioXtra, ≥99.0% (NT)
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤1% loss on drying, 110 °C
Couleur
white
Plage de pH utile
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
Pf
220-240 °C (dec.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable