47614
Fluorescamine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (UV)
Synonyme(s) :
4-Phénylspiro-[furan-2(3H),1-phthalan]-3,3′-dione
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99.0% (UV)
Pf
153-157 °C (lit.)
153-157 °C
Solubilité
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
Fluorescence
λex 234 nm
λex 390 nm; λem 480 nm in 0.5 M borate pH 8.5 (after derivatization with L-leucine)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
Clé InChI
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement