43188
p-Nitrophenyl-β-D-ribofuranoside
≥98.0% (HPLC), powder
About This Item
Produits recommandés
product name
p-Nitrophenyl-β-D-ribofuranoside, ≥98.0% (HPLC)
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤0.1% free H-nitrophenol
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-5-8-9(14)10(15)11(19-8)18-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9-,10-,11-/m1/s1
Clé InChI
DUYYBTBDYZXISX-GWOFURMSSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable