215A-7
Helicobacter pylori Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
300
500
Forme d'anticorps
Ig fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable