Principaux documents
05479
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
fraction V, essentially protease free, ≥92% (GE)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
CAS Number:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.27
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Essai
≥92% (GE)
Forme
lyophilized powder
Qualité
essentially protease free
Poids mol.
~66 kDa
Mr ~67000
Produit purifié par
heat shock fractionation
Perte
≤5% loss on drying
Solubilité
H2O: 40 mg/mL at 20 °C, clear to very faintly turbid, colorless to slightly yellow
H2O: slightly soluble
Activité étrangère
protease ≤0.005 U/mg
Température de stockage
2-8°C
Application
Albumin from bovine serum has been used for blocking the non-specific protein binding surface areas. It has also been used as a standard for evaluating the concentration of protein by using Bradford method.
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Bovine serum albumin also referred to as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated as well as non-treated microwells. It can also triggers the insulin dependent diabetes mellitus.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Initial fractionation by heat shock.
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable