Principaux documents
05420
Sigma-Aldrich
Albumine from human serum
lyophilized powder, ≥95.0% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
HSA
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
42010201
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
monomer calculated mol wt 66478 Da
Technique(s)
tissue culture: suitable
Impuretés
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
pH
7.0±0.2
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clé InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Actions biochimiques/physiologiques
L′albumine sérique fonctionne en tant que protéine porteuse des stéroïdes, acides gras et hormones thyroïdes, et est essentielle à la régulation de la pression colloïde osmotique du sang. L′albumine est également capable de se lier à certaines substances exogènes, en particulier les médicaments (p. ex., ibuprofène, warfarine) et influence fortement leurs propriétés pharmacocinétiques. Le stress oxydant, qui entraîne des changements de l′état d′oxydoréduction de l′albumine, exerce des effets divers sur sa fonction physiologique.
Autres remarques
Obtenir de plus amples informations sur l′albumine sérique humaine.
Review: Serum albumin
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Penelope Rice et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 174(6), 3676-3685 (2005-03-08)
We previously demonstrated that exposure to febrile-range hyperthermia (FRH) accelerates pathogen clearance and increases survival in murine experimental Klebsiella pneumoniae peritonitis. However, FRH accelerates lethal lung injury in a mouse model of pulmonary oxygen toxicity, suggesting that the lung may
T. Peters, Jr.
Adv. Prot. Chem., 37, 161-161 (1985)
Indu Sharma et al.
Fertility and sterility, 94(5), 1639-1646 (2009-12-01)
To investigate the in vitro effects of atorvastatin on lipopolysaccharide (LPS)-induced gene expression in endometrial-endometriotic stromal cells. In vitro experimental study using flow cytometry, ELISA, semiquantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction, and Western blot. Postgraduate Institute of Medical Education and
Zhenping Liu et al.
The review of diabetic studies : RDS, 5(4), 232-244 (2009-03-19)
The influence of glucose and fatty acids on beta-cell function is well established whereas little is known about the role of amino acids (AAs). Islets isolated from NMRI mice were incubated overnight. After preincubation, isolated islets as well as clonal
Kotaro Suzuki et al.
Cell, 134(3), 485-495 (2008-08-12)
Mast cells are known to play a pivotal role in allergic diseases. Cross-linking of the high-affinity receptor for IgE (FcepsilonRI) leads to degranulation and allergic inflammation; however, the regulatory mechanisms of IgE-dependent exocytosis remain unknown. We show here that IkappaB