01383
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 3.9, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Produits recommandés
Stérilité
0.45 μm filtered
Concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
Température de stockage
2-8°C
Application
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable