537705
5-Methyl-2-hexanone
99%
Synonyme(s) :
MIAK, Isobutylacetone, Isopentyl methyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.94 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Limite d'explosivité
1.35-8.2 %, 93 °F
Impuretés
≤0.05% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
145 °C (lit.)
Pf
-74 °C
Solubilité
water: soluble 5.4 g/L at 25 °C
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup