Principaux documents
537586
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
5.03 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.05% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
pb
166 °C (lit.)
Pf
-75 °C
Solubilité
water: soluble 54.1 g/L at 20 °C
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as solvent in preparing new polymers.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F
Point d'éclair (°C)
58 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
B Qi et al.
Applied microbiology and biotechnology, 58(5), 684-689 (2002-04-17)
Five fungal species, Cladosporium resinae (ATCC 34066), Cladosporium sphaerospermum (ATCC 200384), Exophiala lecanii-corni (CBS 102400), Mucor rouxii (ATCC 44260), and Phanerochaete chrysosporium (ATCC 24725), were tested for their ability to degrade nine compounds commonly found in industrial off-gas emissions. Fungal
The hydroxyl radical reaction rate constant and products of ethyl 3-ethoxypropionate.
Baxley JS, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 29(8), 637-644 (1997)
J. Photopolym. Sci. Technol., 16, 335-345 (2003)
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 88, 636-640 (2003)
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in