Key Documents
12353
Sigma-Aldrich
Iron(II) sulfate hydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, exsiccated, 86.0-89.0% FeSO4 basis
About This Item
Formule linéaire :
FeSO4 · aq
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.91 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
puriss.
exsiccated
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Pureté
86.0-89.0% FeSO4 basis
Forme
solid
Durée de conservation
Shelf life is limited
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% insoluble matter
pH
3.0-4.0 (20 °C, 5%)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤300 mg/kg
Traces de cations
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe3+: ≤4000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Conditionnement
bottled under inert gas
Attention
tends to oxidation by air
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable