Y0001732
Bufexamac impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(4-Butoxyphenyl)acetamide
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bufexamac
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)Cc1ccc(cc1)OCCCC
InChI
1S/C12H17NO2/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H2,13,14)
Clé InChI
RSMPEQBSFXBQMJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable