Principaux documents
W430622
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl-3-methyl-2-butenoate
≥95%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro FEMA:
4306
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.942
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
berry; fresh; green; floral; fruity
Qualité:
FG
Allergène alimentaire:
no known allergens
Qualité
FG
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; fresh; green; floral; fruity
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.7 °F
Point d'éclair (°C)
75.4 °C