SMB01386
6-Formylpterin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-FP, 2-Amino-4-hydroxy-6-formylpteridine, 2-Amino-6-formylpteridin-4-one, Pterin-6-aldehyde
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 59
new score: 52
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
metabolomics
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable