QC1275
PCBs in Transformer Oil
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 2 mL
Fabricant/nom de marque
RTC QCO-072
Concentration
100% in mineral oil
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Autres remarques
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable