PSRI07K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4941 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Produits recommandés
Qualité
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)