PHR8744
3-O-Methylnaloxone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Naloxone EP Impurity G, 4,5α-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-(prop-2-enyl)morphinan-6-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famille d'API
naloxone
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable