PHR8729
Lamotrigine Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, Lamotrigine Impurity A (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1356789
Famille d'API
lamotrigine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 20 mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16)
Clé InChI
OVNGWOHWYFBGKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable