Principaux documents
PHR3873
Supelco
Acide butyrique
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Beilstein:
906770
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.04 (vs air)
Pression de vapeur
0.43 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Limite d'explosivité
10 %
Conditionnement
pkg of 500MG
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
pb
162 °C (lit.)
Pf
−6-−3 °C (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup