Principaux documents
PHR3763
Bumetanide
new
certified reference material
Synonyme(s) :
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 537
traceable to USP 1078303
Famille d'API
bumetanide
Conditionnement
pkg of 250MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
Clé InChI
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable