PHR3506
cis-1,2-dichloroéthylène
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
cis-1,2-Dichloroethylene, cis-Acetylene dichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
Clé InChI
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F
Point d'éclair (°C)
6 °C