PHR2789
Amifostine Disulfide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N,N′-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis-1,3-propanediamine tetrahydrochloride, WR-33278 tetrahydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1019417
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable