Principaux documents
PHR1914
Supelco
Acide 2-éthylhexanoïque
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acide 2-éthylhexanoïque
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Beilstein:
1750468
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.98 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Famille d'API
2-ethylhexanoic acid
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
699 °F
Limite d'explosivité
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
Conditionnement
ampule of 3x1.2 mL
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
228 °C (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Application
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB0955 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Victoria C de Leeuw et al.
Toxicology letters, 303, 28-37 (2018-12-24)
In vitro assays to assess developmental neurotoxicity of chemicals are highly desirable. The murine neural embryonic stem cell test (ESTn) can mimic parts of early differentiation of embryonic brain and may therefore be useful for this purpose. The aim of