Principaux documents
PHR1890
Supelco
Bromure de tiotropium monohydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H22BrNO4S2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.43
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001188
Famille d'API
tiotropium
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[s]1c(ccc1)C(O)(c5[s]ccc5)C(=O)OC2C[C@@H]3[N+]([C@@H]([C@H]4O[C@H]43)C2)(C)C.[Br-].O
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH.H2O/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t11?,12-,13+,16-,17+;;
Clé InChI
MQLXPRBEAHBZTK-KFEMZTBUSA-M
Description générale
Le bromure de tiotropium monohydraté est structurellement apparenté au bromure d′ipratropium. Il s′agit d′un agent anticholinergique de deuxième génération, spécifique pour les récepteurs muscariniques (M1, M2 et M3) chez l′être humain.
Les étalons secondaires pharmaceutiques pour applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et rentable à la production d′étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et de production.
Application
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s′y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d′analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d′autres procédures requérant un étalonnage.
Le bromure de tiotropium monohydraté peut être utilisé comme composé de référence pour étudier le rôle des récepteurs muscariniques M2 et M3 dans la contraction des petites voies aériennes humaines et de rat.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP et BP, selon les sources disponibles.
Autres remarques
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d′analyse.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAB0347 dans le champ Documents ci-dessous. Il s′agit d′un certificat à titre d′exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produits recommandés
Trouvez un matériau de référence numérique pour ce produit disponible sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® pour la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité de votre échantillon et quantifier le composé (avec un étalon externe numérique). En quelques clics de souris, il est possible de visualiser un spectre RMN de cette substance et de procéder à une comparaison en ligne avec votre échantillon. Apprenez-en plus ici et commencez votre essai gratuit.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A role for M2 and M3 muscarinic receptors in the contraction of rat and human small airways.
Brown S M, et al.
European Journal of Pharmacology, 702(1-3), 109-115 (2013)