Principaux documents
PHL83334
Fraxinol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6-Hydroxy 5,7-dimethoxycoumarin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[o]1c2c(c(c(c(c2)OC)O)OC)cc[c]1=O
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-8-5-7-6(3-4-9(12)16-7)11(15-2)10(8)13/h3-5,13H,1-2H3
Clé InChI
PBPNOAHYDPHKFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: pelargonium
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable