NIST2890
Water saturated 1-octanol
NIST® SRM® 2890
Synonyme(s) :
1-Octanol - water mixture
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 2 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
Format
neat
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SRM 2890_cert
SRM 2890_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- Available with a certified value of water content that is equally weighted means of the results obtained from:
(2) Volumetric Karl Fischer measurements.
(3) An interlaboratory comparison study involving collaborating laboratories.
- Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived units of mass.
- The NIST certificate is provided with storage, use and handling instructions.
Autres remarques
Water (H2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.7 °F
Point d'éclair (°C)
86.5 °C
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis