NIST2624A
Carbon dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 2624a, nominal 3% mol/mol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
air monitoring
environmental
Format
mixture
Description générale
SRM 2624A_cert
SRM 2624A_SDS
Autres remarques
Carbon Dioxide (CO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.