NIST2453A
Hydrogen in titanium alloy
NIST® SRM® 2453a, nominal mass fraction 125 mg/kg H
Synonyme(s) :
Titanium alloy
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 10 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2453A_cert
SRM 2453A_SDS
Autres remarques
Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable