NIST1003C
Glass beads - particle size distribution
NIST® SRM® 1003c
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 28 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
glass & ceramic
Description générale
SRM 1003C_cert
SRM 1003C_SDS
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable