MGVS100500
Medical Viscosity Standard
10.0 mPa.s (25.00°C ), pkg of 500 mL
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1