Principaux documents
IRMM652
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid, enriched
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 64Zn
Fabricant/nom de marque
JRC
Concentration
0.5 M in nitric acid
Format
single component solution
Changement de masse
depleted
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM652
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1