Principaux documents
IRMM624
Chrom-50Cr solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 50Cr
Fabricant/nom de marque
JRC
Concentration
1 M in hydrochloric acid
Application(s)
general analytical
Format
single component solution
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Isotope abundance ratio
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM624
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)