Principaux documents
F3257
Sigma-Aldrich
Fat Brown B
Powder
Synonyme(s) :
Solvent red 3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.33
Numéro C.I. (Colour Index):
12010
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Nom du produit
Fat Brown B,
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
brown to dark brown
Pf
152-155 °C
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
εmax
620-680 at 406-409 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-2-22-14-9-7-13(8-10-14)19-20-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12,21H,2H2,1H3/b20-19+
Clé InChI
JSEYDVLGSMLKDL-FMQUCBEESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contact allergy to C.I. Solvent Red 3.
R Gollhausen et al.
Contact dermatitis, 14(2), 123-125 (1986-02-01)
Contact dermatitis due to henna, solvent red 1 and solvent red 3. A case report.
F Wantke et al.
Contact dermatitis, 27(5), 346-347 (1992-11-01)
A Becue et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 86(3), 140-160 (2010-02-04)
Detection of fingermarks at a crime scene or on related items is of prime interest for forensic investigators, mainly for identification purposes. Most of the fingermarks are invisible to the naked eye, however. The application of detection techniques is required