Principaux documents
F0125
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide
Powder
Synonyme(s) :
4′-Amino-2′,5′-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.35
Numéro C.I. (Colour Index):
37175
Numéro Beilstein :
3416889
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide,
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ~95%
Pf
98-100 °C
Solubilité
DMF:H2O (9:1): 10 mg/mL, very slightly hazy, red to red-brown
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
Clé InChI
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable