D0806
Diethylamine
BioXtra
Synonyme(s) :
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
14.14 psi ( 55 °C)
180 mmHg ( 20 °C)
3.51 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥97.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
594 °F
Limite d'explosivité
10.1 %
Impuretés
<0.0005% Phosphorus (P)
Résidus de calcination
<0.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
Point d'ébullition
55 °C (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
Traces de cations
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles