Principaux documents
CRM558
Supelco
Diesel - Clay Loam 1
certified reference material, pkg of 100 g
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
Certified DRO Concentration (C10 - C28) - 481 mg/Kg
Certified TPH concentration (C6 - C35) - 661 mg/Kg
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
RTC CRM558-100
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Matrice
soil
pH
7.81
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ming-Wei Chao et al.
Environmental toxicology, 32(4), 1412-1425 (2016-08-20)
PM
Chia-Yi Tseng et al.
Scientific reports, 9(1), 6854-6854 (2019-05-03)
Fine particulate matter 2.5 (PM2.5) induces free radicals and oxidative stress in animals, leading to a range of illnesses. In this study, Ganoderma Microsporum immunomodulatory (GMI) proteins were administered to alleviate PM2.5-induced inflammatory responses in mother rats, and PM2.5-induced inflammatory