CL26
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J317
Synonyme(s) :
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
426.2 - 494.6 °F
Point d'éclair (°C)
219 - 257 °C