C0537
5-Carboxyfluorescein
≥99% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
5-FAM
About This Item
Produits recommandés
product name
5-Carboxyfluorescein, ≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
0.1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Clé InChI
NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable