BP584
Hydrocortisone 21-acetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
21-acétate de 11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnène-3,20-dione, 21-acétate de 17-hydroxycorticostérone, 21-acétate de 4-pregnène-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Acétate de 17-α-hydroxycorticostérone
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydrocortisone
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Pf
223 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable