Principaux documents
BCR155
Dibenz[a,c]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.33
Beilstein:
18500
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccc2nc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-6-12-20-14(7-1)13-19-17-10-3-2-8-15(17)16-9-4-5-11-18(16)21(19)22-20/h1-13H
Clé InChI
GUZBPGZOTDAWBO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR155
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3