Principaux documents
ARK2015
SAFC
Acepromazine Maleate
USP, BP Vet (For Veterinary use only)
Fabrication pharma
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H26N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51332833
Agence
BP Vet (For Veterinary use only)
USP
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
S1c2c(cc(cc2)C(=O)C)N(c3c1cccc3)CCCN(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Clé InChI
FQRHOOHLUYHMGG-WLHGVMLRSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable