95094
Heavy metal mix IV
(in 12% nitric acid), TraceCERT®, acc. to Nevada and Washington state regulation
About This Item
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
As, 200 mg/L
Cd, 82 mg/L
Hg, 40 mg/L
Pb, 120 mg/L
Concentration
(in 12% nitric acid)
Technique(s)
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cannabis testing
Format
multi-component solution
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Suitable for ICP-OES and ICP-MS
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Ensure the safety of cannabis and hemp products by testing for heavy metal contamination using ICP-MS and state specific reference material mixes