793191
Reagent Alcohol
80%
Synonyme(s) :
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
3.1-27.7 % (lit.)
Concentration
80%
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Informations sur les taxes et licences
Sales restrictions may apply
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
Composants
Autres remarques
The letterhead approval is not required by Sigma-Aldrich for the 4x1GA unit size.
Link to Letterhead Example:
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup