76493
Pentacosane
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
169-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
Pf
53-56 °C (lit.)
53-56 °C
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H52/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-25H2,1-2H3
Clé InChI
YKNWIILGEFFOPE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup