Principaux documents
61828
Supelco
10-Undecen-1-ol
analytical standard
Synonyme(s) :
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CH(CH2)9OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.29
Numéro Beilstein :
1753225
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
Clé InChI
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125 °C - closed cup